P6155
Pyridoxal hydrochloride
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Szinonimák:
3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, PL HCl
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
form
powder
molekulatömeg
Mw 203.62 g/mol
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
szín
white to off-white
mp
173 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to light greenish-yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl[H].[H]C(=O)c1c(CO)cnc(C)c1O
InChI
1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Vitamin B6's impact on serum-free cell culture systems is explored for protein manufacturing.