F8798
Folic acid
meets USP testing specifications
Szinonimák:
PteGlu, Pteroyl-L-glutamic acid, Vitamin M
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Ügynökség
USP/NF
meets USP testing specifications
Teszt
97.0-102.0% dry basis
form
solid
szín
yellow
mp
>285 °C
alkalmazás(ok)
cell analysis
pharmaceutical (small molecule)
funkcionális csoport
amide
amine
carboxylic acid
SMILES string
NC(N1)=NC(C2=C1N=CC(CNC3=CC=C(C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)C=C3)=N2)=O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Explore folic acid importance in serum-free eukaryotic cell cultures, including CHO cells, and its role in media supplementation.