Fontos dokumentumok
1.06691
Millipore
Sodium thioglycolate
suitable for microbiology
Szinonimák:
Sodium thioglycolate, Thio glycolic acid sodium salt, Thio glycocoll sodium salt, Mercapto acetate sodium salt,,
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H3NaO2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106212
EC index szám:
206-696-4
NACRES:
NA.74
gőznyomás
<0.1 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Forma
solid
kiszerelés
pkg of 500 g
tárolási körülmény
(Tightly closed)
pH
6.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
260-335 °C
oldhatóság
609.1 g/L
térfogatsúly
200 kg/m3
alkalmazás(ok)
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].SCC(=O)[O-]
InChI
1S/C2H4O2S.Na/c3-2(4)1-5;/h5H,1H2,(H,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Sodium thioglycolate is commonly used in microbiology as a reducing agent in microbial culture media to facilitate the growth of anaerobic organisms. It helps to maintain anaerobic conditions by reducing oxygen and creating an environment suitable for the growth of microbes that require low oxygen levels. Sodium thioglycolate also has bacteriostatic properties that inhibit the growth of certain bacterial species, which can be useful in selective and differential media formulations. It is commonly used in media for the enrichment, isolation, and identification of Clostridium spp., Salmonella spp., and other anaerobic bacteria in environmental samples. When used in microbial media, sodium thioglycolate is normally added at a concentration of 0.05%-0.5% (w/v).
Alkalmazás
Sodium thioglycolate has several microbial applications due to its reducing and bacteriostatic properties. It is commonly used as an ingredient in many microbial culture media for the growth and identification of anaerobic bacteria from various environmental, food, and beverage samples.
Analízis megjegyzés
Suitability for microbiology: passes test
Piktogramok
CorrosionSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Tudjon meg többet a nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálatára szolgáló, a harmonizált gyógyszerkönyvnek teljes mértékben megfelelő táptalajportfóliónkról.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.