Fontos dokumentumok
V4638
L-Valine
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
(S)-α-Aminoisovaleric acid, L-2-Amino-3-methylbutanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
non-animal source
Minőségi szint
Teszt
≥98.5%
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 25 mg/mL
alkalmasság
suitable for manufacturing use
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
idegen aktivitás
cytotoxicity, tested
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Általános leírás
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Alkalmazás
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?