T2020
(±)-α-Tocopherol phosphate disodium salt
water-soluble α-tocopherol analog
Szinonimák:
Alpha Tocopherol phosphate disodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na].CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(OP(O)(O)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H51O5P.Na.H/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(34-35(30,31)32)23(5)24(6)28(26)33-29;;/h20-22H,9-19H2,1-8H3,(H2,30,31,32);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QRLCTLIPEFQSSG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3