Fontos dokumentumok
705187
Pyridoxal-(methyl-d3)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Szinonimák:
3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-(methyl-d3)-4-pyridinecarboxaldehyde, Deuterated pyridoxal, Vitamin B6-(methyl-d3)
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
szín
white to off-white
mp
173 °C (dec.)
tömegeltolódás
M+3
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
−20°C
SMILES string
O=C([H])C1=C(CO)C=NC(C([2H])([2H])[2H])=C1O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5/h2,4,10,12H,3H2,1H3/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RADKZDMFGJYCBB-FIBGUPNXSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?