Fontos dokumentumok
P6280
Pyridoxine hydrochloride
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
Szinonimák:
Adermine hydrochloride, PN HCl, Pyridoxol hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
molekulatömeg
Mw 205.64 g/mol
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
szín
white to off-white
mp
214-215 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
alkalmazás(ok)
agriculture
SMILES string
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a vitamin component in a chemically defined diet with balanced metal content for metal depletion studies
- as a component of chemically defined medium (CDM) to culture Staphylococcus aureus WSPPA
- as a vitamin to study the impact of protein expression and post-translational modifications specifically charge heterogeneity
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Vitamin B6's impact on serum-free cell culture systems is explored for protein manufacturing.