N0636
Nicotinamide
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Szinonimák:
Niacinamide, Nicotinic acid amide, Pyridine-3-carboxylic acid amide, Vitamin B3, Vitamin PP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
molekulatömeg
Mw 122.12 g/mol
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
szín
white
mp
128-131 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PARP1(142) , SIRT2(22933)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
302.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
150 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
A sejtek oxidatív stresszét enzimatikus fosztók és antioxidáns modulátorok ellensúlyozzák a reaktív oxigénfajok károsodása ellen.