Merck
A9878
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzoic acid
≥99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Szinonimák:
para-Aminobenzoic acid, PABA, Vitamin Bx, Vitamin H1
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC6H4CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.14
Beilstein:
471605
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
4-Aminobenzoic acid, ReagentPlus®, ≥99%
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
100
200
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
187-189 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
sűrűség
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Aminobenzoic acid, also known as para-aminobenzoic acid (PABA), is utilized as a precursor in the synthesis of aromatic amines and azo dyes.
Alkalmazás
4-Aminobenzoic acid is used:
  • As a building block in the synthesis of Polyamides
  • As a substrate in folic acid production
  • In the synthesis of Schiff base
  • As an organic ligand in metal-organic framework (MOFs) synthesis
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
339.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
171 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis and antibacterial activity of some Schiff bases derived from 4-aminobenzoic acid.
Parekh J, et al.
J. Serb. Chem. Soc., 70(10), 1155-1155 (2005)
Electropolymerized 4-aminobenzoic acid based voltammetric sensor for the simultaneous determination of food azo dyes
G Ziyatdinova
Polymers, 14, 5429-5429 (2022)
Synthesis, Structure and Characterization of Some Metal Organic Framework Based on 4-Aminobenzoic Acid Schiff Base Linker
RJ Deghadi, et al.
Journal of Basic and Environmental Sciences, 8, 29-31 (2021)
Oxidation of thiols to disulfides by oxygen in presence of cobalt (II) and manganese (II) salts of 4-aminobenzoic acid supported on silica gel.
Hashemi MM and Karimi JZ
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 135(1), 41-43 (2004)
4-Aminobenzoic acid derivatives: converting folate precursor to antimicrobial and cytotoxic agents
Martin K, et al.
Biomolecules, 10, 9-9 (2019)
Cikkek
Explore folic acid importance in serum-free eukaryotic cell cultures, including CHO cells, and its role in media supplementation.