Fontos dokumentumok
P5575
Picloram
BioReagent, suitable for plant cell culture
Szinonimák:
4-Amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid, 4-Amino-3,5,6-trichloropicolinic acid, Picloram
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
mp
200 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
SMILES string
Nc1c(Cl)c(Cl)nc(C(O)=O)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3N2O2/c7-1-3(10)2(8)5(9)11-4(1)6(12)13/h(H2,10,11)(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NQQVFXUMIDALNH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)