Fontos dokumentumok
C0413
4-Chlorophenoxyacetic acid
BioReagent, suitable for plant cell culture, crystalline
Szinonimák:
4-CPA
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
form
crystalline
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
SMILES string
OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SODPIMGUZLOIPE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1