Fontos dokumentumok
57310
Indole-3-butyric acid
≥98.0% (T)
Szinonimák:
4-(3-Indolyl)butanoic acid, 4-(3-Indolyl)butyric acid, IBA
Teszt
≥98.0% (T)
mp
122-125 °C
SMILES string
OC(=O)CCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C12H13NO2/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JTEDVYBZBROSJT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?