Fontos dokumentumok
36774
Picloram
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
4-Amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid, 4-Amino-3,5,6-trichloropicolinic acid, Picloram
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
mp
200 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
Nc1c(Cl)c(Cl)nc(C(O)=O)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3N2O2/c7-1-3(10)2(8)5(9)11-4(1)6(12)13/h(H2,10,11)(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NQQVFXUMIDALNH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Herbicide Research: Picloram is explored for its synthesis, bioactivity, and mechanism of action as a herbicide in a novel compound class, showing its efficacy and potential applications in agriculture (Liu et al., 2024).
- Environmental Impact Studies: Research focuses on long-term conservation efforts using Picloram, demonstrating its effectiveness in ex situ plant conservation and understanding its broader environmental impacts (Kocot et al., 2024).
- Molecular Biology: Studies on the fluorescence sensor array for herbicides including Picloram highlight advancements in analytical chemistry, providing a robust method for qualitative and quantitative herbicide analysis (Zhang et al., 2024).
- Pharmacological Properties: The development and validation of methods for analyzing formulations containing Picloram showcase its stable nature and relevance in ensuring the safety and effectiveness of herbicidal products (Marczewska et al., 2024).
- Plant Growth Regulator Studies: Picloram′s role in the synthesis and herbicidal activity of novel compounds supports ongoing research into its use as a plant growth regulator, enhancing our understanding of its molecular effects on plant biology (Liu et al., 2024).
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)