H2125
Hemicellulase from Aspergillus niger
powder, 0.3-3.0 unit/mg solid (using a β-galactose dehydrogenase system and locust bean gum as substrate)
Szinonimák:
cellulase, mannanase, xylanase
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
0.3-3.0 unit/mg solid (using a β-galactose dehydrogenase system and locust bean gum as substrate)
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3