S6501
Streptomycin sulfate salt
powder
Szinonimák:
2-[(1S,2R,3R,4S,5R,6R)-5-(diaminomethylideneamino)-2-[(2R,3S,4S,5S)-3-[(2S,3S,4S,5R,6S)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-methylamino-oxan-2-yl]oxy-4-formyl-4-hydroxy-5-methyl-oxolan-2-yl]oxy-3,4,6-trihydroxy-cyclohexyl]guanidine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Streptomyces griseus
Minőségi szint
form
powder
hatékonyság
≥720 I.U. per mg
molekulatömeg
calculated mol wt 1457.38
tárolási körülmény
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
szín
white to off-white
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O[C@@H](C)[C@]2(O)C=O)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]3NC(N)=N.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)[C@]5(O)C=O)O[C@@H]6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]6NC(N)=N
InChI
1S/2C21H39N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*4-18,26,29,31-36H,3H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTENRWWVYAAPBI-YZTFXSNBSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mode of Resistance: A mutation in rpsL, a gene for S12 ribosomal protein, prevents binding of streptomycin to the ribosome. An aminoglycoside phosphotransferase also inactivates streptomycin.
Antimicrobial spectrum: Streptomycin acts against gram-negative and gram-positive bacteria.
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.