Fontos dokumentumok
P3752
Phosphatase, Acid from potato
lyophilized powder, ≥0.5 unit/mg solid
Szinonimák:
(Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase acid optimum), Acid Phosphatase from potato
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
potato
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥0.5 unit/mg solid
molekulatömeg
69 kDa
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O(CC(O)C)CC#C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h1,6-7H,4-5H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZCWLCBFPRFLKL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Enzymatic Assay of Acid Phosphatase (EC 3.1.3.2)