Fontos dokumentumok
O111
Octoclothepin maleate salt
solid
Szinonimák:
1-(8-Chloro-10,11-dihydrodibenzo[b,f]thiepin-10-yl)-4-methyl-piperazine maleate salt
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
szín
white
oldhatóság
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: >21 mg/mL
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CN1CCN(CC1)C2Cc3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24
InChI
1S/C19H21ClN2S.C4H4O4/c1-21-8-10-22(11-9-21)17-12-14-4-2-3-5-18(14)23-19-7-6-15(20)13-16(17)19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-7,13,17H,8-12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWKBZIADWSOIQV-BTJKTKAUSA-N
Géninformáció
human ... DRD2(1813) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges