Fontos dokumentumok
P1261
Phosphorylase a from rabbit muscle
lyophilized powder, 20-30 units/mg protein
Szinonimák:
1,4-α-D-Glucan:orthophosphate α-D-glucosyltransferase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit muscle
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
20-30 units/mg protein
tisztítva
2× crystallization
összetétel
Protein, 30-60% E1%/280
idegen aktivitás
AMP-phosphatase, ATP-phosphatase, debrancher enzyme and phosphorylase phosphatase ≤0.1%
phosphoglucomutase ≤0.25%
phosphorylase b ≤30%
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)