Fontos dokumentumok
P0376
Phenolphthalein β-D-glucuronide sodium salt
β-glucuronidase substrate, chromogenic, ≥90% (TLC), powder
Szinonimák:
Phenolphthalein glucuronic acid, Phenolphthalein mono-β-glucosiduronic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
Phenolphthalein β-D-glucuronide sodium salt, β-glucuronidase substrate
Minőségi szint
Teszt
≥90% (TLC)
form
powder
oldhatóság
H2O: soluble 5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)Oc2ccc(cc2)C3(OC(=O)c4ccccc34)c5ccc(O)cc5
InChI
1S/C26H22O10.Na/c27-15-9-5-13(6-10-15)26(18-4-2-1-3-17(18)24(33)36-26)14-7-11-16(12-8-14)34-25-21(30)19(28)20(29)22(35-25)23(31)32;/h1-12,19-22,25,27-30H,(H,31,32);/q;+1/p-1/t19-,20-,21+,22-,25+,26?;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GBLJULUMBNYFAK-PDFLYTMFSA-M
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Drug conjugate analysis and the enzymatic hydrolysis of glucuronides
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.