Fontos dokumentumok
16301
D-(+)-Glucose monohydrate
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, Ph Franç., 97.5-102.0% anhydrous basis(HPLC)
Szinonimák:
Dextrose monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97.5-102.0% anhydrous basis (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +52.5 to +53.3°, c = 10% in H2O (calc. on anhydrous subst.)
minőség
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, Ph Franç.
szennyeződések
residual solvents, complies
97.5-102.0% anhydrous basis (HPLC)
izzítási maradék
≤0.1% (as SO4)
szín
white
hasznos pH-tartomány
6-7 (20 °C, 100 g/L)
mp
~83 °C (181 °F )
oldhatóság
H2O: 10g/5 mL, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfite (SO32-): ≤15 ppm
kation nyomok
Al: ≤0.5 mg/kg
As: ≤1 mg/kg
Ba:, in accordance
Ca: ≤200 mg/kg
Pb: ≤0.5 mg/kg
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?