Fontos dokumentumok
49159
D-(+)-Glucose monohydrate
suitable for microbiology, ≥99.0%
Szinonimák:
Dextrose monohydrate
Teszt
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥99.0%
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +49±3°, 3 hr, c = 10% in H2O
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
kiszerelés
pkg of 1 kg
pkg of 5 kg
tárolási körülmény
(Tightly closed)
izzítási maradék
≤0.1% (as SO4)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in water)
oldhatóság
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
alkalmazás(ok)
microbiology
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.