Fontos dokumentumok
A8292
Acetobromo-α-D-glucuronic acid methyl ester
≥93% (GC)
Szinonimák:
(2,3,4-Tri-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl bromide)uronic acid methyl ester, Bromo-2,3,4-tri-O-acetyl-α-D-glucopyranuronic acid methyl ester, Methyl acetobromo-α-D-glucuronate
Teszt
≥93% (GC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D 188 to 198 °, c = 1% (w/v) in ethyl acetate
szín
white
mp
80-110 °C (lit.)
oldhatóság
ethyl acetate: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COC(=O)[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H17BrO9/c1-5(15)20-8-9(21-6(2)16)11(13(18)19-4)23-12(14)10(8)22-7(3)17/h8-12H,1-4H3/t8-,9-,10+,11-,12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWTNLHGTLIBHHZ-SVNGYHJRSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)