Fontos dokumentumok
69602
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide hydrate
β-glucuronidase substrate, fluorogenic, ≥99.0% (HPLC), powder or crystals, suitable for fluorescence
Szinonimák:
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranosiduronic acid, MUG
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide hydrate, suitable for fluorescence, ≥99.0% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
Forma
powder or crystals
szennyeződések
≤0.1% free 4-Methylumbelliferone
≤15% water
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
fluoreszcencia
λex 365 nm; λem 445 nm in 0.1 M phosphate pH 6.5
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(O)=O)ccc12
InChI
1S/C16H16O9.H2O/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22;/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22);1H2/t11-,12-,13+,14-,16+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
URVSQZMOFUEQAW-YYHOVTOASA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a β-glucuronidase (GUS) substrate for fluorimetric analysis of reporter gene expression in Arabidopsis thaliana
- for the fluorimetric assay for GUS activity
- to measure liposome lysis by n-octylglucoside
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?