Fontos dokumentumok
N1875
Naphthol AS-BI β-D-glucuronide
β-glucuronidase substrate, ≥99% (TLC), powder
Szinonimák:
O-β-D-Glucuronosyl-naphthol AS-BI
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Naphthol AS-BI β-D-glucuronide, β-glucuronidase substrate
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
Forma
powder
oldhatóság
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc(Br)ccc3cc2O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(O)=O
InChI
1S/C24H22BrNO9/c1-33-16-5-3-2-4-15(16)26-22(30)14-9-12-8-13(25)7-6-11(12)10-17(14)34-24-20(29)18(27)19(28)21(35-24)23(31)32/h2-10,18-21,24,27-29H,1H3,(H,26,30)(H,31,32)/t18-,19-,20+,21-,24+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ACOOAEDFQKSZTC-NABGWTBKSA-N
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.