Fontos dokumentumok
N8641
Nutrient Mixture F-12 Ham
HEPES modification, with sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
Ham’s F-12
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Nutrient Mixture F-12 Ham, HEPES Modification, with 25 mM HEPES and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
pH
>7.2
alkatrészek
L-glutamine: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
NaHCO3: yes
phenol red: yes
HEPES: yes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Feloldás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?