56498C
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Ham′s Nutrient Mixture F12
powder, with 3151 mg/L dextrose, with 2.5 mM L-glutamine, with 55 mg/L sodium pyruvate, without sodium bicarbonate
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham, DME/F-12, 1:1 mixture
About This Item
Javasolt termékek
leírás
for research or for further manufacturing use
Minőségi szint
form
powder
alkatrészek
phenol red: yes
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: 0.055 g/L
glucose: 3.15 g/L
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- osteosarcoma cells
- mouse microglial cell line
- human gastric adenocarcinoma cell lines
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2