Fontos dokumentumok
51651C
Ham′s Nutrient Mixture F12
liquid
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Nutrient Mixture F12 Ham’s
About This Item
Javasolt termékek
leírás
for research or for further manufacturing use
with 1.0 mM L-glutamine
Minőségi szint
sterilitás
sterile
Forma
liquid
minőség
for further manufacturing use
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
NaHCO3: 1176 mg/L
sodium pyruvate: 110.1 mg/L
phenol red: 1.274 mg/L
L-glutamine: 146.2 mg/L
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
kiegészítés
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)