N4888
Nutrient Mixture F-12 Ham
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
Ham’s F-12
About This Item
Javasolt termékek
product name
Nutrient Mixture F-12 Ham, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
form
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
NaHCO3: yes
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: yes
L-glutamine: no
HEPES: no
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in Minimum Essential Medium to maintain SH-SY5Y human neuroblastoma cells
- to culture female-originated neuroblastoma cells
- to culture primary retinal pigment epithelium (RPE) cells and RPE cell lines
Feloldás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kapcsolódó termék
kiegészítés
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1