D8062
DMEM/F-12
With ʟ-glutamine, sodium bicarbonate and sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
DME/Nutrient Mixture F-12 Ham, DMEM Hams F12, DME/F-12, 1:1 mixture
About This Item
Javasolt termékek
product name
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham, With L-glutamine and sodium bicarbonate, without HEPES, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
form
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
glucose: 3.15 g/L
NaHCO3: yes
L-glutamine: yes
phenol red: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: 0.055 g/L
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to maintain human lung and colorectal cancer cell lines for the biological evaluation of the secondary metabolites
- to culture human kidney-2 (HK-2) cells and as a component of the assay medium for lysophosphatidylcholine (LPC) treatment
- to culture mouse squamous cell carcinoma (SCCVII) tumor cells
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kiegészítés
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Nutrient Mixture F-12 Ham Formulation
A kalcium egy ionilag stabil kétértékű kation, amely a sejtkultúrában fontos hasznos és toxikus tulajdonságokkal rendelkezik. A sejttenyésztési közegek széles skálájának összetevője.
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.