Fontos dokumentumok
D8437
DMEM/F-12
With ʟ-glutamine, HEPES, sodium pyruvate and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
DME/Nutrient Mixture F-12 Ham, DMEM Hams F12, DME/F-12, 1:1 mixture
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham, With L-glutamine, 15 mM HEPES, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
glucose: 3.15 g/L
HEPES: yes
L-glutamine: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: 0.055 g/L
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- has been used as a component in the culture medium to culture primary culture-activated human hepatic stellate cells
- has been used to culture the cartilage biopsies
- may be used for the propagation of Cowdria ruminantium
Egyéb megjegyzések
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nutrient Mixture F-12 Ham Formulation