Fontos dokumentumok
N8016
2-Nitrophenyl β-D-glucopyranoside
≥99% (TLC), powder
Szinonimák:
2-Nitrophenyl-beta-D-glucopyranoside, o-NPG
About This Item
Javasolt termékek
product name
2-Nitrophenyl β-D-glucopyranoside, powder
Teszt
≥99% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
oldhatóság
water: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KUWPCJHYPSUOFW-RMPHRYRLSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.