Fontos dokumentumok
8.41747
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl-ß-D-galactopyranoside
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Nitrophenyl-ß-D-galactopyranoside
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H15NO8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
301.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
206-716-1
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KUWPCJHYPSUOFW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
for synthesis
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in water): -74.0 - -68.0 °
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3