Merck
49940
Millipore
ONPG Disks
suitable for microbiology
Szinonimák:
β-Galactosidase Test Disks, 2-Nitrophenyl-β-D-galactopyranoside Disks
About This Item
UNSPSC kód:
41171621
NACRES:
NA.85
Ügynökség
according to GB 4789.4-2016
Minőségi szint
termékcsalád
BioChemika
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
microbe id | specific enzyme detection: suitable
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
microbiology
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Escherichia coli
bacteria
Általános leírás
ONPG Disks are used to detect the presence of β-galactosidase, an enzyme found in lactose-fermenting organisms. Lactose utilization depends upon two enzymes: β-galactoside permease, which catalyzes transport of lactose into the cell, and β-galactosidase, which breaks down lactose into galactose and glucose. β-Galactosidase is not lactose specific and can act on simple galactosides including the ONPG (o-nitrophenyl-β-D-galactopyranose) substrate. ONPG hydrolysis results in the release of galactose, and the yellow chromogenic compound, o-nitrophenol. The test substrate, ONPG, does not depend on an induced or constitutive permease enzyme to enter the cell, therefore reactions are rapid and occur within a 24-hour period even for late lactose fermenters.
Kiszerelés
Sterile filter paper discs (50 pcs, diameter 6 mm) impregnated with o-nitrophenyl-β-D-galactopyranose
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Leann Clark et al.
Microbiology (Reading, England), 157(Pt 7), 2072-2083 (2011-04-16)
Most studies on Salmonella enterica serovar Typhimurium infection focus on strains ATCC SL1344 or NTCC 12023 (ATCC 14028). We have compared the abilities of these strains to induce membrane ruffles and invade epithelial cells. S. Typhimurium strain 12023 is less
Cikkek
There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.
Az E. coli jelenlétének kimutatására számos más módszer is létezik. Tekintse át az e szennyeződésre vonatkozó gyakori teszteket és biokémiai reakciókat.