Fontos dokumentumok
M2514
4-Methylumbelliferyl heptanoate
≥95% (GC)
Szinonimák:
4-Methylumbelliferyl enanthate, Heptanoic acid 4-methylumbelliferyl ester
Teszt
≥95% (GC)
Forma
powder
mp
41-42 °C (lit.)
oldhatóság
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluoreszcencia
λex 312 nm in methanol
λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCC(=O)Oc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C17H20O4/c1-3-4-5-6-7-16(18)20-13-8-9-14-12(2)10-17(19)21-15(14)11-13/h8-11H,3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFNBFZWIBOIPIV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?