Fontos dokumentumok
19362
4-Methylumbelliferyl butyrate
lipase substrate; esterase substrate, ≥95% (HPCE), powder or crystals, suitable for fluorescence
Szinonimák:
MU-Bu
About This Item
Javasolt termékek
product name
4-Methylumbelliferyl butyrate, suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPCE)
form
powder or crystals
mp
90-92 °C (lit.)
oldhatóság
DMF: soluble
DMSO: soluble
fluoreszcencia
λex 312 nm in methanol
λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
λex 365 nm; λem 445 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (Lipase)
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCC(=O)Oc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C14H14O4/c1-3-4-13(15)17-10-5-6-11-9(2)7-14(16)18-12(11)8-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WKPUJZVCZXWKCK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3