Fontos dokumentumok
D7816
1,2-Di-O-lauryl-rac-glycero-3-glutaric acid 6′-methylresorufin ester
lipase substrate, solid
Szinonimák:
Chromogenic lipase substrate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
1,2-Di-O-lauryl-rac-glycero-3-glutaric acid 6′-methylresorufin ester, lipase substrate
Minőségi szint
Forma
solid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCC(COC(=O)CCCC(=O)Oc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1C)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C45H69NO8/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-31-50-34-38(51-32-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)35-52-43(48)25-24-26-44(49)53-41-30-29-40-45(36(41)3)54-42-33-37(47)27-28-39(42)46-40/h27-30,33,38H,4-26,31-32,34-35H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JEGLJLCZRAWOBI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)