Fontos dokumentumok
A3256
L-(+)-Arabinose
≥99% (GC)
Szinonimák:
(+)-Arabinose
Teszt
≥99% (GC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D +103 to +105°°(lit.)
technika/technikák
flow cytometry: suitable
gas chromatography (GC): suitable
ion chromatography: suitable
microbiological culture: suitable
szín
white to off-white
mp
160-163 °C (lit.)
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear, colorless
alkalmasság
suitable for determination of protein concentration
suitable for microtiter plates
alkalmazás(ok)
genomic analysis
life science and biopharma
microbiology
SMILES string
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to induce and regulate the expression of specific genes or proteins in bacterial strains
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Suitable for biochemical and cell culture research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?