Merck
92683
Supelco
D-(+)-Mannose
analytical standard
Szinonimák:
D-Mannopyranose
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.16
Beilstein:
1564373
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
optikai aktivitás
[α]/D 13.8±0.5°, 24 hr, c = 10 in H2O
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
mp
133-140 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)