Fontos dokumentumok
F8150
D-(+)-Fucose
≥97% (GC)
Szinonimák:
6-Deoxy-D-galactose, Rhodeose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥97% (GC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D 74 to 76 °, c = 4% (w/v) in water
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
szín
white
mp
144-145 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PNNNRSAQSRJVSB-DPYQTVNSSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?