Fontos dokumentumok
63582
D-(+)-Mannose
suitable for microbiology, ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Szinonimák:
D-Mannopyranose
Teszt
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +13.8±0.5°, 24 hr, c = 10% in H2O
izzítási maradék
≤0.1% (as SO4)
veszteség
≤0.2% loss on drying, 20 °C (HV)
mp
133-140 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
alkalmazás(ok)
microbiology
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.