Fontos dokumentumok
A3131
D-(−)-Arabinose
≥98% (GC)
Szinonimák:
Aldehydo-D-arabinose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (GC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D -105 to -103 °, c = 4% (w/v) in water
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
szín
white to off-white
mp
162-164 °C (lit.)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O[C@@H]1COC(O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRBFZHDQGSBBOR-ZRMNMSDTSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)