Fontos dokumentumok
G5388
D-(+)-Galactose
≥99% (HPLC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Szinonimák:
Galactose
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤0.1% glucose
szín
white
hasznos pH-tartomány
5.0-7.0 (25 °C, 180 g/L)
mp
168-170 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL
kation nyomok
Mn: ≤50 ppb
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?