Fontos dokumentumok
D8174
9,11-Dideoxy-11α,9α-epoxymethanoprostaglandin F2α
≥98% (HPLC), solution, thromboxane A2 agonist
Szinonimák:
U-46619, U46619
About This Item
Javasolt termékek
product name
9,11-Dideoxy-11α,9α-epoxymethanoprostaglandin F2α, solution, 10 mg/mL in methyl acetate
form
solution
Minőségi szint
koncentráció
10 mg/mL in methyl acetate
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1C2CC(CO2)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C21H34O4/c1-2-3-6-9-17(22)12-13-19-18(16-14-20(19)25-15-16)10-7-4-5-8-11-21(23)24/h4,7,12-13,16-20,22H,2-3,5-6,8-11,14-15H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,13-12+/t16?,17-,18-,19+,20?/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LQANGKSBLPMBTJ-REGKDVDGSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to induce aortic smooth muscle (SM) contraction in mice deficient in myosin light chain 9 (Myl9) gene
- to induce contraction as part of vascular reactivity experiments using mice aorta
- as a thromboxane/prostaglandin agonist to study the effect of dithiothreitol (DTT) on mice arterial vessel viability
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
14.0 °F
Lobbanási pont (C)
-10 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research