M7504
Mannan from Saccharomyces cerevisiae
prepared by alkaline extraction
Szinonimák:
D-Mannan
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bakers yeast (whole cell)
Minőségi szint
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D 73 to 89 °, c = 1% (w/v) in water
szennyeződések
<1.0% Low molecular weight saccharides (TLC)
szín
beige
oldhatóság
water: ~50 g/L
kation nyomok
Na: <2%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 3