Fontos dokumentumok
V2002
Vancomycin hydrochloride from Streptomyces orientalis
≥900 μg per mg (as vancomycin base)
Szinonimák:
Vancomycin, Vancomycin HCL
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Streptomyces orientalis
Minőségi szint
form
powder
tárolási körülmény
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
koncentráció
≥900 μg/mg (as vancomycin base)
szín
, off-white to brown or White to orange-brown
antibiotikus hatásspektrum
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
cell wall synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O[C@H]2C[C@](C)(N)[C@@H](O)[C@@H](C)O2.CN[C@H](CC(C)C)C(=O)NC3[C@H](O)c4ccc(Oc5cc6Oc7ccc(cc7Cl)[C@@H](O)[C@H]8NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC3=O)c(c5)c6)c9ccc(O)c(c9)-c%10c(O)cc(O)cc%10[C@@H](NC8=O)C(O)=O)c(Cl)c4
InChI
1S/C66H75Cl2N9O24.ClH/c1-23(2)12-34(71-5)58(88)76-49-51(83)26-7-10-38(32(67)14-26)97-40-16-28-17-41(55(40)101-65-56(54(86)53(85)42(22-78)99-65)100-44-21-66(4,70)57(87)24(3)96-44)98-39-11-8-27(15-33(39)68)52(84)50-63(93)75-48(64(94)95)31-18-29(79)19-37(81)45(31)30-13-25(6-9-36(30)80)46(60(90)77-50)74-61(91)47(28)73-59(89)35(20-43(69)82)72-62(49)92;/h6-11,13-19,23-24,34-35,42,44,46-54,56-57,65,71,78-81,83-87H,12,20-22,70H2,1-5H3,(H2,69,82)(H,72,92)(H,73,89)(H,74,91)(H,75,93)(H,76,88)(H,77,90)(H,94,95);1H/t24-,34+,35-,42+,44-,46+,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53+,54-,56+,57+,65-,66-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCTORFDMHNKUSG-XTTLPDOESA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the research the effects of antibiotic-induced depletion of Firmicutes and Bacteroidetes on dysregulation of energy homeostasis in obesity
- in the research of non-O157 Shiga toxin-producing Escherichia coli Isolates from Bovine Farms
- to research the antimicrobial susceptibility of Bifidobacterium strains in various organisms
Biokémiai/fiziológiai hatások
Antimicrobial Spectrum: Active against Gram-positive bacteria
Tulajdonságok és előnyök
- Effective against a wide range of Gram-positive bacteria, including MRSA
- Commonly used in Cell Biology and Biochemical applications
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
összehasonlítható termékek
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Cikkek
β-lactam antibacterials inhibit transpeptidase enzymes, preventing peptidoglycan assembly in both Gram-positive and Gram-negative bacteria.