Fontos dokumentumok
M3655
D-Mannose 6-phosphate sodium salt
≥98% (HPLC)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (inorganic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
<12% water (Karl Fischer)
szín
white
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear to cloudy, colorless
kation nyomok
Na: 7.3-9.0% (anhydrous)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na].OC(COP(O)(O)=O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C6H13O9P.Na.H/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;/h1,3-6,8-11H,2H2,(H2,12,13,14);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RUFPTDNHMAGVMV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)