Merck
R6626
Sigma-Aldrich
Rhodamine B
≥95% purity (HPLC), powder
Szinonimák:
Basic Violet 10, Brilliant Pink B, Rhodamine O, Tetraethylrhodamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H31ClN2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
479.01
Colour Index szám:
45170
Beilstein:
4091619
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Terméknév
Rhodamine B, ≥95% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
titration: suitable
szín
faint green to very dark green
mp
210-211 (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL
sűrűség
0.79 g/cm3
ε (extinkciós együttható)
104500-115800 at 542-554 nm in methanol
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)=[N+](/CC)CC)c1
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32;/h9-18H,5-8H2,1-4H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Rhodamine B is a xanthene dye, which functions as a water tracer fluorescent. It is used as a colorant in textiles and food stuffs. Rhodamine B is associated with eye, skin and respiratory tract irritation. It is used as a biomarker in oral rabies vaccine.
Alkalmazás
Rhodamine B has been used:
  • to represent fluorescence of tetra methyl rhodamine (TMR)
  • in the preparation of adhesive resin for confocal laser scanning microscopy
  • as a fluorescent dye in intrahemolymph dye dosing and retinal image acquisition
  • to depict brain-specific dye capture
  • for imaging targets
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Palmitate mediated diacylglycerol accumulation causes endoplasmic reticulum stress, Plin2 degradation, and cell death in H9C2 cardiomyoblasts
AliAkoumi
Experimental Cell Research (2017)
Sulfadimethoxine and rhodamine B as oral biomarkers for European badgers (Meles meles)
Southey AK, et al.
Journal of Wildlife Diseases, 38(2), 378-384 (2002)
Novel models for studying the blood-brain and blood-eye barriers in Drosophila
Nag S, et al.
The Blood-Brain and Other Neural Barriers, 357-369 (2011)
John F. Breidenstein
A study of water circulation in Monterey harbor using rhodamine B dye (1965)
5 nm Silver Nanoparticles Amplify Clinical Features of Atopic Dermatitis in Mice by Activating Mast Cells
HanGoo Kang
Nano-Micro Letters (2016)