Fontos dokumentumok
N0287
NNC 55-0396 hydrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(1S,2S)-2-(2-(N-[(3-Benzimidazol-2-yl)propyl]-N-methylamino)ethyl)-6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-1-isopropyl-2-naphtyl cyclopropanecarboxylate dihydrochloride hydrate, NNC55-0396
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
tárolási körülmény
desiccated
szín
white
oldhatóság
H2O: >10 mg/mL
kezdeményező
Roche
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cl.CC(C)[C@H]1c2ccc(F)cc2CC[C@@]1(CCN(C)CCCc3nc4ccccc4[nH]3)OC(=O)C5CC5
InChI
1S/C30H38FN3O2.2ClH.H2O/c1-20(2)28-24-13-12-23(31)19-22(24)14-15-30(28,36-29(35)21-10-11-21)16-18-34(3)17-6-9-27-32-25-7-4-5-8-26(25)33-27;;;/h4-5,7-8,12-13,19-21,28H,6,9-11,14-18H2,1-3H3,(H,32,33);2*1H;1H2/t28-,30-;;;/m0.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ICVIUVXDXJUZRQ-SHQDEPIZSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3