Merck
D127
Sigma-Aldrich
Dextrorphan tartrate
powder
Szinonimák:
(+)-3-Hydroxy-N-methylmorphinan (+)-tartrate salt, Dextrorphan D-tartrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H23NO · C4H6O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
407.46
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Forma
powder
szín
white
oldhatóság
H2O: >10 mg/mL
SMILES string
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1CC[C@@]23CCCC[C@@H]2[C@@H]1Cc4ccc(O)cc34
InChI
1S/C17H23NO.C4H6O6/c1-18-9-8-17-7-3-2-4-14(17)16(18)10-12-5-6-13(19)11-15(12)17;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-6,11,14,16,19H,2-4,7-10H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t14-,16+,17+;1-,2-/m10/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWTWIZDKEIWLKQ-FEBOIHDFSA-N
Alkalmazás
Dextrorphan tartrate has been used to study its effects on blood glucose levels by targeting pancreatic islets.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Dextrorphan is a noncompetitive NMDA glutamate receptor antagonist that attenuates glutamate neurotoxicity in cortical cell cultures.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A I Faden et al.
Science (New York, N.Y.), 244(4906), 798-800 (1989-05-19)
Brain injury induced by fluid percussion in rats caused a marked elevation in extracellular glutamate and aspartate adjacent to the trauma site. This increase in excitatory amino acids was related to the severity of the injury and was associated with
Peripherally active dextromethorphan derivatives lower blood glucose levels by targeting pancreatic islets
Okka S, et al.
Cell Chemical Biology (2021)