Merck
T-034
Supelco
6β-Hydroxytestosterone-D3 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
6β-OH Testosterone-D₃ Solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H25O3D3
Molekulatömeg:
307.44
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]C1([2H])C[C@@H]2[C@@H]3C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1([2H])O
InChI
1S/C19H28O3/c1-18-7-5-11(20)9-15(18)16(21)10-12-13-3-4-17(22)19(13,2)8-6-14(12)18/h9,12-14,16-17,21-22H,3-8,10H2,1-2H3/t12-,13+,14+,16+,17-,18+,19-/m0/s1/i4D2,17D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSEGWEUVSZRCBC-RDYZNYNWSA-N
Általános leírás
6β-Hydroxytestosterone-D3 is an internal standard suitable for quantitation of testosterone levels in urine by LC/MS or GC/MS for applications from clinical and diagnostic testing to endocrinology and sports testing. 6ß-Hydroxytestosterone is a major urinary metabolite of testosterone, a hormone from the androgen group. Testosterone is an important sex hormone and anabolic steroid used as a performance enhancing drug.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup